Merck
SML0672
Sigma-Aldrich
VU0405601
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[(1-Bromo-2-naphthalenyl)oxy]-N-3-pyridinyl-acetamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H13BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
357.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC1=C2C=CC=CC2=CC=C1OCC(NC3=CC=CN=C3)=O
InChI
1S/C17H13BrN2O2/c18-17-14-6-2-1-4-12(14)7-8-15(17)22-11-16(21)20-13-5-3-9-19-10-13/h1-10H,11H2,(H,20,21)
Clave InChI
WLLRAGBPCSOJNH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
VU0405601 is a hERG (the human Ether-à-go-go-Related Gene) agonist that increased the IC50 of dofetilide from 38.7 nM to 76.3 nM. VU0405601 protects against arrhythmias induced by hERG inhibition.
VU0405601 is a hERG agonist that protects against arrhythmias induced by hERG inhibition.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)