SML0311
N,N-Dimethylsphingosine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N,N-Dimethylsphingosine, (2S,3R,4E)-2-(Dimethylamino)-4-octadecene-1,3-diol, D-Erythro-N,N-Dimethylsphingosine, DMS, Dimethylsphingosine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
film
color
colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@@](N(C)C)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(18-22)21(2)3/h16-17,19-20,22-23H,4-15,18H2,1-3H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
Clave InChI
YRXOQXUDKDCXME-YIVRLKKSSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology