SMB00570
Methyl asterrate
≥95% (LC/MS-UV)
Sinónimos:
methyl 2-hydroxy-6-(4-hydroxy-2-methoxy-6-methoxycarbonylphenoxy)-4-methylbenzoate
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(OC)=C(OC2=C(C(O)=CC(C)=C2)C(OC)=O)C(C(OC)=O)=C1
InChI
1S/C18H18O8/c1-9-5-12(20)15(18(22)25-4)13(6-9)26-16-11(17(21)24-3)7-10(19)8-14(16)23-2/h5-8,19-20H,1-4H3
InChI key
KYDNOVLBVBYOSW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)