Merck
SMB00413
Sigma-Aldrich
α-GalNAc-PEG3-Alkyne
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
α-GalNAc-PEG3-Propyne, (9-Propargyl-3,6,9-trioxadodecyl) 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, (Dodec-11-yn-3,6,9-trioxadodecyl) 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, 2-{2-[2-(Prop-2-ynyloxy)ethoxy]ethoxy}ethyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H29NO9
Peso molecular:
391.41
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H](CO)O[C@H](OCCOCCOCCOCC#C)[C@@H]([C@H]1O)NC(C)=O
InChI
1S/C17H29NO9/c1-3-4-23-5-6-24-7-8-25-9-10-26-17-14(18-12(2)20)16(22)15(21)13(11-19)27-17/h1,13-17,19,21-22H,4-11H2,2H3,(H,18,20)/t13?,14?,15-,16+,17-/m0/s1
Clave InChI
NKSPHILIVROOQP-ZKLCHKPXSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
α-GalNAc-PEG3-Alkyne is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important for use as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity and solubility and protein enhancers.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)