Merck
SMB00392
Sigma-Aldrich
α-GalNAc-PEG3-Azide
≥95%
Sinónimos:
(8-Azido-3,6-dioxaoctyl) 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H26N4O8
Número de CAS:
Peso molecular:
378.38
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](OCCOCCOCCN=[N+]=[N-])O[C@@H]1CO
InChI
1S/C14H26N4O8/c1-9(20)17-11-13(22)12(21)10(8-19)26-14(11)25-7-6-24-5-4-23-3-2-16-18-15/h10-14,19,21-22H,2-8H2,1H3,(H,17,20)/t10?,11?,12-,13+,14-/m0/s1
Clave InChI
FLYIOTWDNWJXHY-LFGDDXOXSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
α-GalNAc-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)