Merck
SMB00258
Sigma-Aldrich
Eleuthoside B
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
Eleutherol-4-O-β-D-gentiobioside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H32O14
Número de CAS:
Peso molecular:
568.52
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1cccc2cc3C(=O)O[C@H](C)c3c(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c12
InChI
1S/C26H32O14/c1-9-15-11(24(34)37-9)6-10-4-3-5-12(35-2)16(10)23(15)40-26-22(33)20(31)18(29)14(39-26)8-36-25-21(32)19(30)17(28)13(7-27)38-25/h3-6,9,13-14,17-22,25-33H,7-8H2,1-2H3/t9-,13-,14-,17-,18-,19+,20+,21-,22-,25-,26+/m1/s1
Clave InChI
PAEOIXITAYMQRF-ZAEQARNUSA-N
Descripción general
Eleuthoside B is a cytotoxic marine natural product. It is an aromatic diterpenoid glycoside isolated from the soft coral Eleutherobia aurea and bulbs of Eleutherine palmifolia (Iridaceae).
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Indonesian medicinal plants. XX. Chemical structures of eleuthosides A, B, and C, three new aromatic glucosides from the bulbs of Eleutherine palmifolia (Iridaceae).
Hirotaka S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 45(7), 1130-1134 (1997)
Sarcodictyin A and two novel diterpenoid glycosides, eleuthosides A and B, from the soft coral Eleutherobia aurea.
Sharon K, et al.
Journal of Natural Products, 59(9), 873-875 (1996)
Total synthesis of eleutherobin and eleuthosides A and B.
Nicolaou K C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(34), 8674-8680 (1998)