SMB00096
Hirsutenone
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Oc1ccc(CC\C=C\C(=O)CCc2ccc(O)c(O)c2)cc1O
InChI
1S/C19H20O5/c20-15(8-5-14-7-10-17(22)19(24)12-14)4-2-1-3-13-6-9-16(21)18(23)11-13/h2,4,6-7,9-12,21-24H,1,3,5,8H2/b4-2+
Clave InChI
VWHYFMQKJYFLCC-DUXPYHPUSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)