SCP0257
Tryptase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H42N8O6
Peso molecular:
634.73
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Productos recomendados
Nombre del producto
Tryptase Substrate,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥65%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Orn-Phe-Arg-AMC
Aplicación
Tryptase is a serine proteinase often used as a marker for mast cell activation. Tryptase is detected using peptides such as acetyl-Orn-Phe-Arg-AMC, a fluorogenic substrate.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)