Documentos clave
SCP0165
Sigma-Aldrich
Hepatitis C Virus NS3 Protease Substrate, fluorogenic
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H53N7O13S1
Peso molecular:
847.93
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥73%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Glu-Glu-Val-Val-Ala-Cys-AMC
Aplicación
Hepatitis C virus (HCV) NS3 protease is the key enzyme for virus maturation. AcEEVVAC-AMC is used as a fluorogenic substrate of NS3 protease.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)