This antibody reacts with both mouse and human samples as mentioned under the PROPERTIES section in "Species Reactivity" on the product detail page.
SAB5701942
Anti-Phospho-STING-S365 antibody produced in rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse
concentración
1.971 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer365)
Información sobre el gen
mouse ... STING(72512)
Inmunógeno
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Anti-Phospho-STING-S365 antibody produced in rabbit SAB5701942-100UL This antibody reacts with MOUSE or HUMAN sample ?
1 answer-