Merck
Todas las fotos(8)
Documentos clave
SAB5700613
Sigma-Aldrich
Anti-GRP78/BiP antibody produced in rabbit
Sinónimos:
BIP, GRP78, HEL-S-89n, HSPA5, MIF2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
72
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1.73 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSPA5(3309)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the heat shock protein 70 (HSP70) family. It is localized in the lumen of the endoplasmic reticulum (ER), and is involved in the folding and assembly of proteins in the ER. As this protein interacts with many ER proteins, it may play a key role in monitoring protein transport through the cell.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 550-650 of human GRP78 / BiP (NP_005338.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)