SAB5600041
Anti-5-Hydroxymethylcytosine antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM236, purified immunoglobulin
Sinónimos:
5-hmC
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM236, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 0.1- 1 μg/mL
dot blot: 0.2-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.1 ug/mL – 1 ug/mL
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)