SAB4200791
Anti-Human IgG (Fab specific)-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone GG-6, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Human immunoglobulin G
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GG-6, monoclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human
concentración
~2 mg/mL
técnicas
direct ELISA: 1:16,000-1:32,000 using 2.5 μg/ml human IgG for coating.
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)