SAB1403684
Anti-Collagen Type II (COL2A1) Antibody
mouse monoclonal, 1E1
Sinónimos:
ANFH, AOM, COL11A3, MGC131516, SEDC
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Monoclonal Anti-COL2A1 antibody produced in mouse, clone 1E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~55.59 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COL2A1(1280)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MSAFAGLGPREKGPDPLQYMRADQAAGGLRQHDAEVDATLKSLNNQIESIRSPEGSRKNPARTCRDLKLCHPEWKSGDYWIDPNQGCTLDAMKVFCNMETGETCVYPNPANVPKKNWWSSKSKEKKHIWFGETINGGFHFSYGDDNLAPNTANVQMTFLRLLSTEGSQNITYHCKNSIAYLDEAAGNLKKALLIQGSNDVEIRAEGNSRFTYTALKDGCTKHTGKWGKTVIEYRSQKTSRLPIIDIAPMDIGGPEQEFGVDIGPVCFL
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)