S7531
Anti-Staphylococcal α-Toxin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinónimos:
Anti-α-Hemolysin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
mol peso
antigen 33 kDa
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
Staphylococcus aureus
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
dot blot: 1:20,000
indirect ELISA: 1:50,000
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Calidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)