S3523
Surfactin
from Bacillus subtilis, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
surfactin C
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Bacillus subtilis
Nivel de calidad
descripción
zwitterionic
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
color
white to faint yellow
CMC
7.5-20 μmol/L (depending on methods)
solubilidad
ethanol: soluble 10 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
mycoplasma
neoplastics
viruses
Modo de acción
cell membrane | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CCCCCCCCC[C@@H]1CC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)O1
InChI
1S/C53H93N7O13/c1-30(2)20-18-16-14-13-15-17-19-21-36-28-43(61)54-37(22-23-44(62)63)47(66)55-38(24-31(3)4)48(67)57-40(26-33(7)8)51(70)60-46(35(11)12)52(71)58-41(29-45(64)65)50(69)56-39(25-32(5)6)49(68)59-42(27-34(9)10)53(72)73-36/h30-42,46H,13-29H2,1-12H3,(H,54,61)(H,55,66)(H,56,69)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,68)(H,60,70)(H,62,63)(H,64,65)/t36-,37+,38+,39-,40-,41+,42+,46+/m1/s1
Clave InChI
NJGWOFRZMQRKHT-WGVNQGGSSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)