RTN350
Kit minipreparación ARN total de mamíferos GenElute™
sufficient for 350 purifications
Sinónimos:
Kit para RNA de mamíferos GenElute™, Gen Elute
About This Item
Productos recomendados
usage
sufficient for 350 purifications
Quality Level
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
RNA purification: suitable
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
Categorías relacionadas
General description
la desnaturalización completa de las macromoléculas y la inactivación de las RNasas. La adición de etanol hace que el ARN se una cuando el lisado se centrífuga a través de una membrana de sílice en un tubo de microcentrífuga. Después de lavar para eliminar los contaminantes, se eluye el ARN en 50-100 μl de disolución de elución. Pueden aislarse hasta 150 μg de ARN total en menos de 30 minutos.
Si debe eliminar cualquier traza de contaminación por ADN, se recomienda el tratamiento ulterior con DNAsa I. La digestión con DNasa I puede realizarse mientras el ARN está unido a la columna de unión GenElute utilizando el conjunto de digestión en columna con (On-Column DNase I Digestion Set) (DNASE10 y DNASE70). Si lo que se desea es una eliminación más estricta del ADN contaminante, la preparación de ARN final puede tratarse con DNasa I de calidad de amplificación (AMPD1).
Application
Features and Benefits
- Purifica el ARN total de hasta 107 células o 40 mg de tejido por preparación
- Produce hasta 150 μg de ARN total concentrado puro por preparación
- Recupera el ARN de tan sólo 100 células
- Sencillo y eficiente: de 12 a 18 preparaciones en 30 minutos
- Más rápido que los métodos de intercambio aniónico de flujo por gravedad
- Sin etapas engorrosas asociadas con resinas y fangos magnéticos
- Un 40 % más de purificaciones por kit en comparación con el proveedor principal
Other Notes
Principle
Legal Information
Related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
supp_hazards
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
154.4 °F
flash_point_c
68 °C
Los clientes también vieron
Protocolos
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits.
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits.
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits.
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits.