Merck
RES1513C-A7
SAFC
Dihidrocloruro de L-cistina de origen no animal
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
L-Cistina dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12N2O4S2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
313.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
descripción
Non-Animal Derived
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, microbial, and trace metals, tested
idoneidad
suitable for manufacturing use
actividad extraña
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
cadena SMILES
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
Clave InChI
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Descripción general
Nuestra cartera de materias primas de gran calidad SAFC® para utilizar en el procesamiento biofarmacéutico supera estrictos procedimientos de control de calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los requisitos definidos por el Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nuestra completa cartera de productos químicos de los proceso upstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar más deprisa al mercado y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Aplicación
La L-cistina es un aminoácido no esencial que contiene azufre. Se utiliza como componente de los medios de cultivo celular y como materia prima en la biofabricación comercial de proteínas recombinantes terapéuticas y de anticuerpos monoclonales. El dihidrocloruro de L-cistina es una versión modificada de la L-cistina, con mayor solubilidad.
Envase
El producto se presenta en los siguientes tamaños de envase:
RES1513C-A701X: Recipiente de 100g
RES1513C-A704X: Recipiente de 10kg
Información legal
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)