RAB0483
Human TRAIL R4 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type urine
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 5.487-4000 pg/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TNFRSF10D(8793)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Otras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)