Documentos clave
RA2DWP-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-2-DWP, with 2 buckets
Sinónimos:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 2 x 2 DWP
to hold 2 x 4 cell culture plates
to hold 2 x 5 MTP
deepwell plate rotor
with 2 buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638564 (NA)
Eppendorf® 5804740009 (EU)
Parámetros
2,250 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Descripción general
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)