R7755
Medio RPMI-1640
AutoMod™, without L-glutamine and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
componentes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
L-glutamine: no
phenol red: yes
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Otras notas
Sin L-glutamina y bicarbonato de sodio.
Cantidad
Reconstitución
Información legal
suplemento
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.