R4127
Rhodamine 6G
Dye content ~95 %, Powder
Sinónimos:
Basic Red 1
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Rhodamine 6G, Dye content ~95 %
form
powder
Quality Level
composition
Dye content, ~95%
technique(s)
titration: suitable
mp
215 °C
solubility
H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red)
density
1.3 g/cm3
εmax
≥1700 at 525 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
InChI key
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
osseointegration of ceramic bone substitutes in vivo