PZ0400
PF-915275
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(6-Amino-2-pyridinyl)-4′-cyano[1,1′-biphenyl]-4-sulfonamide; N-(6-Aminopyridin-2-yl)-4′-cyanobiphenyl-4-sulfonamide, PF 00915275, PF 915275, PF-00915275, PF00915275, PF915275
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc3nc(ccc3)N)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C18H14N4O2S/c19-12-13-4-6-14(7-5-13)15-8-10-16(11-9-15)25(23,24)22-18-3-1-2-17(20)21-18/h1-11H,(H3,20,21,22)
InChI key
ZESFDAKNYJQYKO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)