PZ0393
Oxamniquine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2-((isopropylamino)methyl)-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)methanol, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-7-nitro-6-quinolinemethanol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
faint yellow to dark brown
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc2c(cc1CO)CCC(N2)CNC(C)C
InChI
1S/C14H21N3O3/c1-9(2)15-7-12-4-3-10-5-11(8-18)14(17(19)20)6-13(10)16-12/h5-6,9,12,15-16,18H,3-4,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
XCGYUJZMCCFSRP-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)