PZ0381
PF-06651385
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyloxy)-N-(1,2,4-thiadiazol-5-yl)benzenesulfonamide, PF 06651385, PF06651385
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
ClC1=CC(COC2=CC=C(S(NC3=NC=NS3)(=O)=O)C=C2)=CC=C1OC(F)(F)F
InChI
1S/C16H11ClF3N3O4S2/c17-13-7-10(1-6-14(13)27-16(18,19)20)8-26-11-2-4-12(5-3-11)29(24,25)23-15-21-9-22-28-15/h1-7,9H,8H2,(H,21,22,23)
InChI key
XOYPCMZEMYSCQC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)