Merck
PZ0187
Sigma-Aldrich
Begacestat
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Chloro-N-[(1S)-3,3,3-trifluoro-1-(hydroxymethyl)-2- (trifluoromethyl)propyl] thiophene-2-sulfonamide, GSI-953
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8ClF6NO3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
391.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥15 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@@H](NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)s1)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8ClF6NO3S2/c10-5-1-2-6(21-5)22(19,20)17-4(3-18)7(8(11,12)13)9(14,15)16/h1-2,4,7,17-18H,3H2/t4-/m1/s1
Clave InChI
PSXOKXJMVRSARX-SCSAIBSYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Begacestat (GSI-953) is a selective γ-secretase inhibitor that selectively inhibits cleavage of APP over Notch.
Begacestat is a potent APP-selective γ-secretase inhibitor (GSI) that is well-tolerated in mouse and dog.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dingding Mo et al.
Cells, 9(10) (2020-10-03)
Alzheimer's disease (AD) is an age-related detrimental dementia. Amyloid beta peptides (Aβ) play a crucial role in the pathology of AD. In familial AD, Aβ are generated from the full-length amyloid beta precursor protein (APP) via dysregulated proteolytic processing; however