PLA0144
Rabbit anti-TRF2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
TRBF2, TRF2, TTAGGG repeat-binding factor 2, telomeric DNA-binding protein, telomeric repeat binding protein 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de acceso
NP_005643.1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
rabbit ... TRF2(7014)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)