Merck
PHG0008
SAFC
MES sodium salt
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico sodium salt, Ácido 4-morfolinoetanosulfónico sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12NNaO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
217.22
Beilstein:
3765682
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
Endotoxin and microbial; tested
intervalo de pH útil
5.5-6.7
pKa 
6.1
idoneidad
suitable for manufacturing use
actividad extraña
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
cadena SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Nuestra cartera SAFC® de materias primas de gran calidad para utilizar en el procesamiento biofarmacéutico resiste estrictos procedimientos de control de calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los requisitos definidos por el Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
La calidad del tampón es vital para el éxito de los procesos biofarmacéuticos, porque las disoluciones tampón son indispensables en casi cada etapa de producción.
Nuestra amplia cartera de materiales amortiguadores fabricados bajo los controles adecuados se adapta a sus necesidades. Oscilando entre grados que no cumplen las GMP, para aplicaciones de bajo riesgo, y el cumplimiento de la directriz GMP IPEC-PQG, para aplicaciones de alto riesgo, tenemos productos que cubren todos sus requisitos de fabricación.
Aplicación
El sodio del MES es una disolución tampón biológica conocida como tampón de “Good”. El pKa del MES es 5,96, lo que hace de él un candidato ideal para los medios de cultivo celular y las formulaciones amortiguadoras a base de proteínas para mantener un entorno estable en la disolución. El sodio del MES se considera no tóxico para las líneas de cultivo celular, es muy hidrosoluble y proporciona una gran transparencia a la disolución.
La sal sódica del MES se utiliza en medios de cultivo celular, en formulaciones amortiguadoras para biofarmacia (upstream y downstream) y en reactivos para diagnóstico. Los tampones basados en el MES se utilizan en los bioprocesos de purificación de anticuerpos, péptidos, proteínas y componentes sanguíneos.
Información legal
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Elena Tenenbaum et al.
The Analyst, 140(22), 7726-7733 (2015-10-13)
In this work we present a label-free optical biosensor for rapid bacteria detection using a novel peptide-mimetic compound, as the recognition element. The biosensor design is based on an oxidized porous silicon (PSiO2) nanostructure used as the optical transducer, functionalized
Andrew J Burnham et al.
Journal of virology, 89(8), 4575-4587 (2015-02-13)
Influenza A and B viruses are human pathogens that are regarded to cause almost equally significant disease burdens. Neuraminidase (NA) inhibitors (NAIs) are the only class of drugs available to treat influenza A and B virus infections, so the development
Deirdre A Costello et al.
Journal of virology, 89(1), 350-360 (2014-10-17)
Influenza A virus strains adapt to achieve successful entry into host species. Entry is mediated by the viral membrane protein hemagglutinin (HA), which triggers membrane fusion and genome release under acidic conditions in the endosome. In addition to changes in