P9130
Pyridoxal hydrochloride
≥99% (HPLC)
Sinónimos:
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, PL HCl
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
173 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
Clave InChI
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.