Merck
P8651
Sigma-Aldrich
Proteína A–peroxidasa from Staphylococcus aureus/horseradish
lyophilized powder
Sinónimos:
Peroxidasa–proteína A
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
conjugate
peroxidase conjugate
Quality Level
100
200
form
lyophilized powder
technique(s)
direct ELISA: 1:80,000 using human IgG
storage temp.
−20°C
General description
La proteína A es un componente de la pared celular de Staphylococcus aureus, con un peso molecular de 56 kDa. Posee cinco dominios de unión que interactúan con las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas en el fragmento Fc o Fab. En respuesta a la proteína A, se activan el sistema del complemento, la producción de interferón, las reacciones de hipersensibilidad y la citotoxicidad mediada por células. La peroxidasa de rábano picante es una enzima que contiene hemo. En presencia de peróxido de hidrógeno, la enzima cataliza la oxidación del luminol.
Specificity
Se une a la IgG sólo de la mayoría de los mamíferos, excepto la rata, la cabra y las ovejas.
Application
Se ha utilizado la proteína A–peroxidasa de Staphylococcus aureus/rábano picante en el inmunoanálisis de absorción (ELISA).
Packaging
Tamaño del envase en función del contenido proteico.
Physical form
Polvo liofilizado que contiene tampón de sales de citrato de sodio. Proteína determinada mediante A205
Preparation Note
Proteína A extracelular acoplada a la peroxidasa de tipo VI, mediante una modificación del procedimiento de O′Sullivan, M.J., et al., FEBS Lett., 95, 311 (1978), que favorece conjugados de bajo peso molecular.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Gaetana Lanzi et al.
Journal of virology, 80(10), 4998-5009 (2006-04-28)
Deformed wing virus (DWV) of honeybees (Apis mellifera) is closely associated with characteristic wing deformities, abdominal bloating, paralysis, and rapid mortality of emerging adult bees. The virus was purified from diseased insects, and its genome was cloned and sequenced. The
Florina Vlad et al.
The Plant cell, 21(10), 3170-3184 (2009-10-27)
The plant hormone abscisic acid (ABA) orchestrates plant adaptive responses to a variety of stresses, including drought. This signaling pathway is regulated by reversible protein phosphorylation, and genetic evidence demonstrated that several related protein phosphatases 2C (PP2Cs) are negative regulators
Maria Fort et al.
Veterinary microbiology, 125(3-4), 244-255 (2007-07-06)
The notion that postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS)-affected pigs develop an impaired humoral response against porcine circovirus type 2 (PCV2) has been reported in several studies. However, little information is available regarding the presence of neutralizing antibodies (NA) in PCV2-infected
Identification of a Complex of the Three Forms of the Rat Liver
Asialoglycoprotein Receptor
James T. Sawyer
The Journal of Biological Chemistry, 263 (1998)
Sudha Thoennes et al.
Virology, 370(2), 403-414 (2007-10-16)
Influenza virus entry occurs in endosomes, where acidification triggers irreversible conformational changes of the hemagglutinin glycoprotein (HA) that are required for membrane fusion. The acid-induced HA structural rearrangements have been well documented, and several models have been proposed to relate
Protocolos
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
Ver todo