P5390
Prostaglandin B2
≥98%, synthetic
Sinónimos:
(5Z,13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-5,8(12),13-trien-1-oic acid, PGB2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
solution
solubilidad
ethanol: ~100 mg/mL
PBS, pH 7.2: ~2 mg/mL
DMSO: ~50 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(C\C=C/CCCC(O)=O)C(=O)CC1
InChI
1S/C20H30O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h4,7,12,14,17,21H,2-3,5-6,8-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,14-12+/t17-/m0/s1
Clave InChI
PRFXRIUZNKLRHM-HKVRTXJWSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
15.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-9 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?