P2534
Poly-L-histidine hydrochloride
mol wt ≥5000
Sinónimos:
L-Histidine homopolymer hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
mol peso
≥5000
color
white to very light yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
Clave InChI
HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.