Merck
P2088
Sigma-Aldrich
Peroxidasa from horseradish
Highly stabilized, essentially salt-free, lyophilized powder, 200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
Sinónimos:
Donante:peróxido de hidrógeno oxidorreductasa, Peroxidasa de rábano picante
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
biological source
horseradish
Quality Level
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
mol wt
~44 kDa
absorbance ratio
RZ 2.6-3.4
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
General description
La peroxidasa de rábano picante se aísla de las raíces de rábano picante (Amoracia rusticana) y pertenece al grupo de ferroprotoporfirina de las peroxidasas. La HRP es un polipéptido monocatenario que contiene cuatro puentes bisulfuro. Es una glucoproteína que contiene un 18 % de carbohidratos. La composición de los carbohidratos consiste en galactosa, arabinosa, xilosa, fucosa, manosa, manosamina y galactosamina dependiendo de la isoenzima específica. Su peso molecular (~44 kDa) incluye la cadena polipeptídica (33 890 dalton), la hemina más Ca2+ (~700 dalton) y los carbohidratos (~9 400 dalton). Existen al menos siete isoenzimas de la HRP. El punto isoeléctrico de las isoenzimas de la peroxidasa de rábano picante oscila entre 3,0 y 9,0.
Application
Peroxidase from horseradish has been used in a study with dehydrogenative polymers (DHP) to investigate the monolignol coupling mechanism. It has also been used to help develop a colorimetric method for microRNA (miRNA) detection by creating a horseradish peroxidase-mimicking DNAzyme.
Biochem/physiol Actions
Horseradish peroxidase has been shown to catalyze the polymerization of various substances including acetaminophen and cardanol.
Caution
Maintains activity at low pH and higher temperature.
Unit Definition
Una unidad de pirogalol formará 1,0 mg de purpurogalina a partir de pirogalol en 20 segundos a pH 6,0 a 20 °C.
Preparation Note
Stabilized by chemical protection of the primary amines.
Analysis Note
La RZ (Reinheitszahl) es la relación de absorbancia A403/A275 determinada a 0,5-1,0 mg/ml en agua desionizada. Es una medida del contenido de hemina, no de la actividad enzimática. Incluso preparaciones con RZ elevada pueden tener una actividad enzimática baja.
Other Notes
Véase más información sobre la peroxidasa en www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
inhibitor
Referencia del producto
Descripción
Precios
substrate
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Yanqin Wen et al.
Analytical chemistry, 84(18), 7664-7669 (2012-08-30)
We present a highly sensitive colorimetric method for microRNA (miRNA) detection. This method is based on a rolling-circle amplification (RCA) DNA machine, which integrates RCA, nicking enzyme signal amplification and DNAzyme signal amplification. The DNA machine is triggered by the
D W Potter et al.
Molecular pharmacology, 29(2), 155-162 (1986-02-01)
Horseradish peroxidase catalyzed the polymerization of acetaminophen. Addition of reduced glutathione (GSH) to reaction mixtures resulted in decreased polymerization and formation of minor amounts of GSH-acetaminophen conjugates. The conjugates were identified as 3-(glutathion-S-yl)acetaminophen and 3-(glutathion-S-yl)diacetaminophen. Horseradish peroxidase also catalyzed polymerization
Keehoon Won et al.
Biomacromolecules, 5(1), 1-4 (2004-01-13)
Horseradish peroxidase-catalyzed polymerization of cardanol in aqueous organic solvent was investigated in the presence of a redox mediator. Cardanol is a phenol derivative from a renewable resource mainly having a C15 unsaturated hydrocarbon chain with mostly 1-3 double bonds at
Sun-Joo Moon et al.
Phytochemistry, 82, 15-21 (2012-08-14)
In this study, dehydrogenative polymers (DHP) were synthesized in vitro through dehydrogenative polymerization using different ratios of coniferyl alcohol (CA) and sinapyl alcohol (SA) (10:0, 8:2, 6:4, 2:8, 0:10), in order to investigate the monolignol coupling mechanism in the presence
Juliette Azimzadeh et al.
The Plant cell, 20(8), 2146-2159 (2008-09-02)
Plant cells have specific microtubule structures involved in cell division and elongation. The tonneau1 (ton1) mutant of Arabidopsis thaliana displays drastic defects in morphogenesis, positioning of division planes, and cellular organization. These are primarily caused by dysfunction of the cortical
Artículos
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Protocolos
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
Ver todo