P1152
Poly(Ala, Glu, Lys, Tyr) 6:2:5:1 hydrobromide
Ala:Glu:Lys:Tyr (6:2:5:1), mol wt 20,000-30,000
Sinónimos:
(L-Ala, L-Glu, L-Lys, L-Tyr)n ·HBr, COP-1
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
cociente alimentación
Ala:Glu:Lys:Tyr (6:2:5:1)
mol peso
20,000-30,000
puntuación de productos alternativos más sostenibles
old score: 56
new score: 39
Find out more about DOZN™ Scoring
características de los productos alternativos más sostenibles
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white to off-white
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N[C@@H](CCCCN)C(=O)O.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)O)C(=O)O.N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O.N[C@@H](C)C(=O)O
InChI
1S/C9H11NO3.C6H14N2O2.C5H9NO4.C3H7NO2/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;1-2(4)3(5)6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t8-;5-;3-;2-/m0000/s1
Clave InChI
YLOCGHYTXIINAI-XKUOMLDTSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Reported to have suppressive effect on experimental allergic encephalomyelitis induced in laboratory animals.
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.