N8912
Monoclonal Anti-NG2 antibody produced in mouse
clone 132.38, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Chondroitin Sulfate Proteoglycan Melanoma-associated, Anti-MCSP, Anti-MCSPG, Anti-MEL-CSPG MSK16 Chondroitin Sulfate Proteoglycan NG2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
132.38, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1 μg/mL using rat brain neonatal extract
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Cspg4(81651)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?