Merck
M9566
Sigma-Aldrich
Microsomes from Liver, Pooled
from mouse(CD-1), female
Sinónimos:
extracellular matrix
About This Item
Código UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse (CD-1)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
envase
vial of ~10 mg
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
mouse ... Mgst1(56615)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Liver microsomes are subcellular particles derived from the endoplasmic reticulum of hepatic cells. These microsomes are a rich source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450. Microsome pools from various sources are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
Source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)