N165
Naloxone benzoylhydrazone
solid
Sinónimos:
[(5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)morphinan-6-ylidene]hydrazide benzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
yellow
solubilidad
DMSO: soluble
H2O: soluble (with the addition of 0.1 N HCl)
ethanol: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12Oc3c(O)ccc4C[C@H]5N(CC[C@@]1(c34)[C@@]5(O)CC\C2=N/NC(=O)c6ccccc6)CC=C
InChI
1S/C26H27N3O4/c1-2-13-29-14-12-25-21-17-8-9-19(30)22(21)33-23(25)18(10-11-26(25,32)20(29)15-17)27-28-24(31)16-6-4-3-5-7-16/h2-9,20,23,30,32H,1,10-15H2,(H,28,31)/b27-18+/t20-,23+,25+,26-/m1/s1
Clave InChI
AKXCFAYOTIEFOH-XTNAHFASSA-N
Información sobre el gen
human ... OPRK1(4986) , OPRL1(4987) , OPRM1(4988)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)