MTCP411700
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 3 mL, short bulk, non-sterile, pack of 250 ea (bulk bag)
Sinónimos:
pipet
About This Item
Productos recomendados
Materiales
low-density polyethylene
esterilidad
non-sterile
Características
graduation
envase
pack of 250 ea (bulk bag)
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio P4117-00
Longitud
138 mm
bulbo aspiración
1.5 mL
tamaño
3 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)