Documentos clave
M9188
Sigma-Aldrich
Mimetic Yellow 2 ALPHA Column
suspension
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
descripción
10 ml
Nivel de calidad
Formulario
suspension
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Mimetic columns are used in affinity chromatography and protein chromatography. Mimetic columns have been used in studies to develop anti-inflammatory therapeutics.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)