Merck
M7167
Sigma-Aldrich
Medio M2
With HEPES, without penicillin and streptomycin, liquid, sterile-filtered, suitable for mouse embryo cell culture
Sinónimos:
Cell Culture M2, Cell Culture Medium, M2 Medium Solution
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
storage condition
protect from light
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
HEPES: 5.42726 g/L
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
Y0001166BP1093PHR1443
Irbesartan United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1347700
Irbesartan
Irbesartan European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001166
Irbesartan
Irbesartan British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1093
Irbesartan
Irbesartan Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
PHR1443
Irbesartan
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
irbesartan
API family
irbesartan
API family
irbesartan
API family
irbesartan
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Application
Recomendado para la manipulación de embriones de ratón a temperatura ambiente. Los medios M2 y M16 son medios comunes para el cultivo in vitro de embriones en fase de preimplantación. Es una disolución de bicarbonato de Krebs-Ringer modificada, que es muy similar al medio de Whitten. El M16 contiene piruvato y lactato como fuentes de energía, ya que los embriones preimplantados no utilizan la glucosa de forma eficiente.
El medio M2 es una modificación adicional del M16 que sustituye al tampón HEPES en lugar de parte del bicarbonato. El M2 se utiliza para recoger y manipular embriones durante períodos prolongados fuera de una incubadora de CO2.
Quality
La presencia de partículas en la disolución no afectará al rendimiento del producto.
Reconstitution
Enriquecer con 0,06 g/l de bencipenicilina de potasio y 0,05 g/l de sulfato de estreptomicina.
Analysis Note
Se ha probado la capacidad de este producto para sustentar el desarrollo de embriones unicelulares de ratón a blastocistos expandidos. El requisito mínimo es un 80 % de desarrollo a blastocisto.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
  • Certificados de análisis (COA)
    Visite la Librería de documentos
    Jane C Fenelon et al.
    Biology of reproduction, 97(1), 119-132 (2017-06-24)
    Embryonic diapause is a common reproductive strategy amongst mammals, requiring an intimate cross-talk between the endometrium and the blastocyst. To date, the precise molecular signals responsible are unknown in the mouse or any other mammal. Previous studies in the mink
    Hongzheng Sun et al.
    Biology of reproduction, 100(3), 601-617 (2018-09-29)
    Methionine adenosyltransferase II (MAT2A) is essential to the synthesis of S-adenosylmethionine, a major methyl donor, from L-methionine and ATP. Upon fertilization, zygotic genome activation (ZGA) marks the period that transforms the genome from transcriptional quiescence to robust transcriptional activity. During
    Maryse Lessard et al.
    Scientific reports, 9(1), 13829-13829 (2019-09-27)
    The paternal environment is thought to influence sperm quality and future progeny may also be impacted. We hypothesized that prenatal exposure to environmentally-relevant contaminants impairs male reproduction, altering embryo gene expression over multiple generations. Folic acid (FA) can improve sperm
    Yi-Wen Xu et al.
    Journal of cell science, 130(19), 3297-3307 (2017-08-19)
    Precise regulation of DNA replication and genome integrity is crucial for gametogenesis and early embryogenesis. Cullin ring-finger ubiquitin ligase 4 (CRL4) has multiple functions in the maintenance of germ cell survival, oocyte meiotic maturation, and maternal-zygotic transition in mammals. DDB1-cullin-4-associated
    Tao Fu et al.
    FEBS letters, 593(15), 2040-2050 (2019-06-04)
    Oncostatin M (OSM) is a member of the interleukin-6 (IL-6) family, which functions in embryo implantation and decidualization. The expression, function and regulation of Osm in mouse uteri during early pregnancy remain unknown. We show that Osm is mainly expressed
    Artículos
    Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture