M5793
3-Morpholinosydnonimine hydrochloride
(consistent with structure, NMR)
Sinónimos:
3-(4-Morpholinyl)sydnone imine hydrochloride, Linsidomine hydrochloride, SIN-1 hydrochloride
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[H].[NH-]c1c[n+](no1)N2CCOCC2
InChI
1S/C6H10N4O2.ClH/c7-6-5-10(8-12-6)9-1-3-11-4-2-9;/h5,7H,1-4H2;1H
Clave InChI
NCGICGYLBXGBGN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- as a peroxynitrite donor standard to study the accumulation of peroxynitrite in Arabidopsis thaliana
- to study its effects on nitrosative stress in human brain vascular pericytes and human embryonic kidney cells
- as a ROS to study its effects on mouse embryonic fibroblasts
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research