M3884
Maleimidoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
252.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NC.07
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
NHS ester
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(N1CC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H8N2O6/c13-6-1-2-7(14)11(6)5-10(17)18-12-8(15)3-4-9(12)16/h1-2H,3-5H2
Clave InChI
TYKASZBHFXBROF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?