M3449
Mephedrone hydrochloride
Sinónimos:
4-Methylmethcathinone hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
control farmacológico
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: >20 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-8-4-6-10(7-5-8)11(13)9(2)12-3;/h4-7,9,12H,1-3H3;1H
Clave InChI
DLQZFTUKJGRPLZ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.