Merck
M0896
Sigma-Aldrich
MPTP Hydrochloride
≥98% (AgNO3), powder, dopaminergic neurotoxin
Sinónimos:
MPTP HCl, Piridina, 1,2,3,6-tetrahidro-1-metil-4-fenil, clorhidrato de, MPTP hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15N · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
209.72
Beilstein/REAXYS Number:
3707312
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
1-Metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina hydrochloride, powder
form
powder
Quality Level
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland
color
white to off-white
SMILES string
Cl[H].CN1CCC(=CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H15N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-7H,8-10H2,1H3;1H
InChI key
KOWJANGMTAZWDT-UHFFFAOYSA-N
General description
El MPTP muestra sus efectos causando inflamación, excitotoxicidad, apoptosis mitocondrial, formación de cuerpos de inclusión y estrés oxidativo que induce daño neuronal dopaminérgico en el cuerpo estriado y la sustancia negra. En las neuronas dopaminérgicas, el MPTP bloquea el complejo mitocondrial I lo que induce disfunción mitocondrial.
Application
El MPTP se ha utilizado para estudiar sus efectos sobre la memoria inmunitaria innata microglial. También se ha utilizado para estudiar los efectos protectores de las fenilpropionamidas en modelos de enfermedad de Parkinson en el ratón.
El clorhidrato de 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina se ha utilizado para inducir la enfermedad de Parkinson (PD) en modelos animales:
  • para estudiar el efecto del ácido docosahexaenoico sobre la distribución de la apelina en el sistema nervioso
  • para estudiar los deterioros conductuales relacionados con deficiencias neuroquímicas
  • para estudiar los efectos del ejercicio en cinta de correr sobre la neuroprotección y la neuroinflamación
Biochem/physiol Actions
La 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) es un derivado de la piperidina y una neurotoxina dopaminérgica, útil en la investigación neurológica. La MPTP se metaboliza a 1-metil-4-fenilpiridina (MPP+), que a su vez puede causar la producción de radicales libres in vivo e inducir estrés oxidativo. Por lo tanto, la MPP+ se reconoce generalmente como el metabolito activo de la MPTP. La MPTP se utiliza mucho en estudios experimentales in vivo como modelo del parkinsonismo. En una revisión se describe la aplicación de la MPTP en estudios relacionados con la muerte celular programada en enfermedades neurodegenerativas.
Neurotoxina dopaminérgica.
Warning
Se ha comunicado que causa una dolencia parkinsoniana en humanos y monos.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
target_organs
Nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Yi-Kai Jiang et al.
Fitoterapia, 175, 105883-105883 (2024-03-09)
Parkinson's disease (PD) is the second most common neurodegenerative disease in the world. As one of the major degradation pathways, autophagy plays a pivotal role in maintaining the effective turnover of proteins and damaged organelles in cells. Lewy bodies composed
Musa Mustapha et al.
Bosnian journal of basic medical sciences, 21(4), 422-433 (2020-12-29)
Among the popular animal models of Parkinson's disease (PD) commonly used in research are those that employ neurotoxins, especially 1-methyl- 4-phenyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridine (MPTP). This neurotoxin exerts it neurotoxicity by causing a barrage of insults, such as oxidative stress
Yuliya V Medvedeva et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(4), 1105-1114 (2009-01-30)
Despite considerable evidence for contributions of both Zn(2+) and Ca(2+) in ischemic brain damage, the relative importance of each cation to very early events in injury cascades is not well known. We examined Ca(2+) and Zn(2+) dynamics in hippocampal slices
Isoquinuclidines: a review of chemical and pharmacological properties
Khan MOF, et al.
Studies in Natural Products Chemistry, 34, 753-787 (2008)
Hypoxia inducible factor-1? regulates microglial innate immune memory and the pathology of Parkinson?s disease
Dong, et al.
Journal of Neuroinflammation (2024)