M0187
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom white wells
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
white polystyrene
skirt (F-bottom)
Productos recomendados
Materiales
flat bottom white wells
white polystyrene
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt (F-bottom)
envase
case of 32
fabricante / nombre comercial
Greiner 655083
volumen máximo
392 μL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
340 μL
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Idoneidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)