M003
R-(−)-Deprenyl hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-(−)-N,α-Dimethyl-N-(2-propynyl)phenethylamine hydrochloride, R(−)-N-α-Dimethyl-N-2-propynyl-benzeneethanamine hydrochloride, Selegiline hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −10.8°, c = 6.48 in H2O(lit.)
color
white
mp
141-142 °C
solubility
H2O: >10 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
Cl[H].C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
InChI
1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
InChI key
IYETZZCWLLUHIJ-UTONKHPSSA-N
Gene Information
human ... MAOB(4129)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.