Key Documents
AB2034
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-laminina
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-LAMA, Anti-PTBHS, Anti-S-LAM-alpha
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Lama1(16772)
Specificity
Laminina extraída de tejidos tumorales de ratón, y purificada El anticuerpo muestra menos de un 0,1 % de reactividad con colágeno de ratón tipos I, II y IV; colágeno de rata tipos I, III y V; elastina de rata y humana; fibronectina de ratón y laminina mediante radioinmunoanálisis.
Immunogen
Laminina extraída de tejidos tumorales EHC de ratón y purificada.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-laminina detecta el nivel de laminina y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA, RIA, IH.
IFA (anti-IgG de conejo conjugado con fluoresceína) - usar diluido a ≥ 1:80 en tejidos de ratón congelados (piel, hígado, etc.).
IHC (parafina) - usar diluido a ≥ 1:500 en tejidos de ratón fijados e incluidos en parafina (piel, hígado, etc.). (técnica de la inmunoperoxidasa con el kit Envision / Dako);
ELISA: usar diluido a ≥ 1:200 (OD ≥ 500).
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Physical form
El anticuerpo purificado se suministra en un tampón que contiene una mezcla de citrato 0,1 M, fosfato potásico 0,1 M, a un pH de 7,2-7,4 y 10 µg/ml de antibióticos y antimicóticos
Storage and Stability
Conservar congelado a -80°C durante un máximo de 12 meses desde de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Pei-Lin Shao et al.
PloS one, 11(6), e0156699-e0156699 (2016-06-02)
Micro-plasma is a possible alternative treatment for wound management. The effect of micro-plasma on wound healing depends on its composition and temperature. The authors previously developed a capillary-tube-based micro-plasma system that can generate micro-plasma with a high nitric oxide-containing species
Dual embryonic origin of the mammalian otic vesicle forming the inner ear.
Freyer, L; Aggarwal, V; Morrow, BE
Development null
Lifei Hou et al.
Blood advances, 4(24), 6086-6097 (2020-12-23)
β2 integrins are well-known leukocyte adhesion molecules consisting of 4 members: CD11a-d. Their known biological functions range widely from leukocyte recruitment, phagocytosis, to immunological synapse formation, but the studies have been primarily focused on CD11a and CD11b. CD11c is 1
Xin Wu et al.
Frontiers in nutrition, 9, 897821-897821 (2022-09-27)
Aging-related muscle loss is a hallmark of aging and is the cause of some negative outcomes. An optimized diet and supplements have a positive effect in slowing down the process of muscle loss. D-galactose(d-gal) has been used widely to develop
Chan Ho Hwang et al.
Development (Cambridge, England), 146(4) (2019-02-17)
The semicircular canals of the mammalian inner ear are derived from epithelial pouches in which epithelial cells in the central region of each pouch undergo resorption, leaving behind the region at the rim to form a tube-shaped canal. Lack of