I8021
L-N6-(1-Iminoethyl)lysine dihydrochloride
Sinónimos:
L-Lysine ω-acetamidine dihydrochloride, L-NIL dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.Cl.CC(=N)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H17N3O2.2ClH/c1-6(9)11-5-3-2-4-7(10)8(12)13;;/h7H,2-5,10H2,1H3,(H2,9,11)(H,12,13);2*1H/t7-;;/m0../s1
Clave InChI
OQIBCXRAFAHXMM-KLXURFKVSA-N
Información sobre el gen
human ... NOS2(4843)
Aplicación
- to study its effects on leptin-induced modulation of fibronectin type III domain-containing five (FNDC5)/irisin in myocytes and fat cells of murine
- to study its effects on leptin-induced inflammation in hepatocytes
- to block the production of nitric oxide in mice bone marrow mesenchymal stromal cells (BMSCs)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?