I1637
Ipratropium bromide monohydrate
≥98% (TLC), powder
Sinónimos:
Atropine isopropyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
color
white
solubilidad
H2O: 10 mg/mL
emisor
Boehringer Ingelheim
cadena SMILES
O.[Br-].CC(C)[N@+]1(C)[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21?;;
Clave InChI
KEWHKYJURDBRMN-XSAPEOHZSA-M
Información sobre el gen
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?