HUMANHL34-0002234
Frozen Human Normal CD34+ Hematopoietic Stem Cells
human peripheral blood (CD34+ Hematopoietic Stem Cells)
Sinónimos:
HLA typed, Hematopoietic Stem Cells, Immune Cells, Mobilized CD34+ Cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Frozen Human Normal CD34+ Hematopoietic Stem Cells, 10 Million Cells/per vial- HLA Typed
origen biológico
human peripheral blood (CD34+ Hematopoietic Stem Cells)
Nivel de calidad
Formulario
frozen liquid
envase
vial of 10 Million cells
fabricante / nombre comercial
BioIVT
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
color
cloudy
temp. de almacenamiento
-140 to -196°C
Descripción general
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Hematopoietic stem cells (HSCs) are progenitor cells that, through hematopoeisis, differentiate into blood cells. CD34+ HSCs are found in the peripheral blood, bone marrow, and cord blood. CD34+ HSCs are separated from mononuclear cells via immunomagnetic separation.
Used for a variety of applications, HSCs are frequently utilized in cell therapy tissue engineering, transplant research, and other immunology applications.
Envase
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)